物質
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
round bottle
white polypropylene screw closure
ジョイント
Joints threaded neck (53B)
詳細
Autoclavable
特徴
with cap
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 2126-2000
ボトル 直径× H
119 mm × 216 mm
キャパシティ
2000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Round, heavy-duty, thick walled, wide-mouth bottles. Screw closure contains a thermoplastic elastomer (TPE) gasket.
特徴および利点
- Nalgene® wide-mouth bottles are ideally used as a waste aspirator bottle or as an autoclavable vessel for scale-up activities in cell culture applications.
- Made of heavy-duty chemically resistant polypropylene copolymer
- Thick wall, can withstand repeated room-temperature vacuum applications.
- A leak-proof closure prevents sample loss.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック