物質
square bottle
transparent PETG
ジョイント
Joints threaded neck (53B)
詳細
Not autoclavable
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
graduations
with cap
包装
pack of 12 ea (2 xpack of 6)
メーカー/製品名
Nalgene® 2019-2000
キャパシティ
2000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
培地瓶(角型)で、白色のHDPEスクリューキャップ付きです。気体透過率が低く、非発熱性です。キャップとネックの周りの熱収縮バンドにより、開封の跡が分かるシールとなっています。
- Nalgene® media bottles are made from rigid and sturdy polyethylene terephthalate copolyester, glycol-modified (PETG).
- Designed for storing buffers, cultures, and culture media for various laboratory applications.
- Features a leakproof closure for sample protection.
- Heat-shrink band around closure and neck facilitate tamper-evident seal.
- Ideal for refrigerated/frozen storage down to -40°C.
特徴および利点
- Avoids depyrogenation, expensive washing, and autoclaving steps
- Sterile and non-pyrogenic
- Obtained in low particulate format
- Validated by extensive documentation
- Useful for storing and sampling active pharmaceutical ingredients and bulk intermediates
- Suitable for preparation and containment of buffers, cultures or extended storage of pH-sensitive liquids such as culture media.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック