Merck
B7410
Nalgene® ボトル、スタイル2120
capacity 4,000 mL
別名:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round natural bottle
ジョイント
Joints threaded neck (100)
詳細
Not autoclavable
特徴
with cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 2120-0010
ボトル 直径× H
153 mm × 288 mm
キャパシティ
4,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Round, wide-mouth bottles
特徴および利点
  • Versatile as it is chemical-resistant to acids, bases, and alcohols
  • Excellent for freezer storage up to −100°C (−148°F) for long-term purposes
  • Non-leakproof for liquids
  • Made from non-toxic materials
  • Linerless closures are recommended to prevent leaks, wrinkles, and contamination of reagents
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)