Merck
B8535
Nalgene® ボトル、スタイル2202
capacity 8,000 mL
別名:
nalgene bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
low-density polyethylene carbonate bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round translucent bottle
ジョイント
Joints threaded neck (53B)
詳細
Not autoclavable
特徴
with cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 2202-0020
ボトル 直径× H
193 mm × 409 mm
キャパシティ
8,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
細口のボトルです。4および8 Lサイズには肩にループが組み込まれています。
特徴および利点
  • Nalgene® large narrow-mouth bottles are ideal for storing chemicals and standards.
  • Made from low-density polyethylene (LDPE) material - ideal for trace metal analysis.
  • Highly chemical resistant to most acids, bases, and alcohols.
  • Laboratory-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables.
  • Can be used for long-term freezer storage -100°C (-148°F).
  • Translucent - enables easy sample visibility.
  • Linerless polypropylene screw caps ensure leak-proof seal for sample protection.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1