Merck
C6567
Sigma-Aldrich
Nalgene® round carboy with spigot
nominal capacity 4 L (1 gal), low-density polyethylene
別名:
carboys, nalgene bottles, nalgene containers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121820
NACRES:
NB.35
物質
low-density polyethylene
polypropylene spigot and screw closure
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 2318-0010
H ×直径
13 in. (328 mm) × 6 in. (152 mm)
公称容量
4 L (1 gal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
38-430 closure. Does not have shoulder handles
簡単に分注できるように設計されています。1ガロン単位と 5 L単位の目盛付きです。栓の突起部はカルボイで、一体型に成型されています。栓のキャップは含まれています。記載されていない限り、83B(83 mm)キャップです。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)