物質
low-density polyethylene
white polypropylene screw closure
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 2210-0050
H ×直径
20 7/8 in. (528 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
公称容量
20 L (5.5 gal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1ガロン単位と5 L単位の目盛付きです。83B(83 mm)キャップ。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック