Merck
Z105848
Sigma-Aldrich
Standard Jack
with removable top platform
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
特徴
capacity≤ 100 lb static load
メーカー/製品名
Grauer
プラットフォームサイズ
20 cm × 20 cm
支持棒L
45 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Has a vertical distance of 18cm to a max. working height of 26cm. Jack can be raised with load in place.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Support jack platform L × W 24 cm × 24 cm
Z565849
Support jack
Support jack platform L × W 7.6 cm × 7.6 cm
Z692409
Support jack
vibrant-m
Z635480
Swiss Boy lab jack plate
Swiss Boy lab jacks load ≤80 kg (with two plates, middle position), platform L × W 200 mm × 200 mm, Model 115
Z635545
Swiss Boy lab jacks
Swiss Boy lab jacks load ≤30 kg (middle position), platform L × W 80 mm × 75 mm, Model 105
Z635324
Swiss Boy lab jacks
Swiss Boy lab jacks load ≤90 kg (middle position), platform L × W 180 mm × 216 mm, Model 116
Z635359
Swiss Boy lab jacks
Swiss Boy lab jacks load ≤80 kg (middle position), platform L × W 122 mm × 150 mm, Model 115
Z635340
Swiss Boy lab jacks
Swiss Boy lab jacks load ≤90 kg (middle position), platform L × W 240 mm × 320 mm, Model 118
Z635383
Swiss Boy lab jacks