Merck
Z108294
Sigma-Aldrich
Tempo-Shield heat-resistant open top shield
pack of 1 pair
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
特徴
reusable
包装
pack of 1 pair
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
詳細
先が開いたシールド(ミトン)(オプション)により、さらに高温(1,000°F(538°C)まで)への短時間露出でも指先で器用に操作できるようになります。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)