Merck
Z115401
Sigma-Aldrich
Spinbar® 攪拌子セット
egg-shaped PTFE-coated, pack of 13 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
物質
egg-shaped PTFE-coated
包装
pack of 13 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37187-0000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2 of each size: 3/4 × 3/8 in., 1 × 1/2 in., 11/4 × 5/8 in., 11/2 × 5/8 in., 15/8 × 3/4 in., 2 × 3/4 in., plus 1: 3 × 3/4 in.
法的情報
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)