Merck
Z282421
Sigma-Aldrich
Spinbar® 攪拌子セット
polygon PTFE-coated, pack of 18 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
物質
polygon PTFE-coated
包装
pack of 18 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37184-0000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2 of each size: 10 × 6 mm, 15 × 6 mm, 20 × 7 mm, 25 × 8 mm, 30 × 8 mm, 40 × 8 mm, 50 × 8 mm, 60 × 8 mm, 80 × 10 mm
法的情報
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)