Merck
Z118648
Sigma-Aldrich
Scienceware® hand pumps
For use with 30 gal (114 L) drum, L 23 1/2 in. (59 cm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40151500
NACRES:
NB.51
物質
polyethylene
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H32886-0000
L
23 1/2 in. (59 cm)
フィッティング
(51 mm)
2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
すべてPE製、12フィート(3.65 m)の水頭に対して、6オンス/ダウンストロークの分圧をかけ、ドラムを底から1/8インチ(3 mm)以内まで空にします。2インチの標準V字ネジ式PE栓に取り付けます。2インチ(51 mm)以上の開口を通してフィットさせます。用途:強酸、アルカリ、無機溶媒
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)