物質
PTFE-coated
cylindrical PTFE-coated bar
特徴
ALNICO V coated magnet
包装
pack of 3 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37121-0011
L
5 mm
直径
2 mm
色
yellow
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Spinbar® magnetic stirring fleas are designed for use in tubes, vials, and gradient markers.
- Ideal for mixing of small volume samples in environmental testing and life science applications.
- Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Broad chemical resistance for use in a wide variety of applications.
- Autoclavable.
法的情報
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Teflon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)