Merck
Z125687
Sigma-Aldrich
Ace three-neck round-bottom flasks
vertical, capacity 3,000 mL, Joints: ST/NS 24/40 (3)
別名:
丸底フラスコ, 平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
ジョイント
Joints: ST/NS24/40 (3)
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 6944-48
キャパシティ
3,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)