Merck
Z125997
Ace Trubore® 3ピースガラススターラーベアリング
joint: ST/NS 24/40, fits shaft o.d., 10 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.72
ジョイント
joint: ST/NS24/40
特徴
fits shaft o.d. 10 mm
メーカー/製品名
Ace Glass 8042115
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Self-aligning, three-piece bearing consisting of a glass inner Trubore bearing, nylon bushing with O-ring, and threaded glass adapter. Inner bearing will spin if shaft binds or will self-align at O-ring if motor is slightly cocked. Inner bearing and bushing can be used with any joint size.
法的情報
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
PTFE stirrer blade fits shaft o.d., 10 mm (with button), W 75 mm
Z105724
PTFE stirrer blade
PTFE stirrer guides shaft D 6 mm, joint: ST/NS 24/40
Z649287
PTFE stirrer guides
PTFE stirrer blade fits shaft o.d., 10 mm (with button), W 65 mm
Z105716
PTFE stirrer blade