ジョイント
joint: ST/NS24/40
メーカー/製品名
Cowie 005.105.7
シャフトD
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For use with glass, metal and PTFE stirrer shafts.
Features:
Note: PEEK has a very high level of chemical resistance with some susceptibility only to strong mineral acids.
Features:
- High level of chemical resistance
- Anti-whip and reduced vibration
- Vacuum (~5mm Hg) and pressure (3-5psi) performance
- No shedding
- Self releasing joint ring
- Fits standard ground-glass joint
- Maximum recommended speeds: continuous 500rpm, intermittent 800rpm
Note: PEEK has a very high level of chemical resistance with some susceptibility only to strong mineral acids.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)