Merck
Z566306
PTFE製スターラーシャフト
shaft diam. 10 mm, L 650 mm
別名:
PTFE Stirrer, Stirring Shaft
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
物質
PTFE
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Cowie 005.0565.10.1
L
650 mm
シャフト直径
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)