Merck
Z215155
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 400 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
物質
PTFE
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Cowie 005.240.2
L
400 mm
ブレードの直径
40 mm
シャフト直径
6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6