Merck
Z215309
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
物質
PTFE
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Cowie 005.465.2
L
650 mm
ブレードの直径
70 mm
シャフト直径
9.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)