Merck
Z404497
IKA® stirring elements
R 1389 (PTFE-coated) propeller stirrer, 3-bladed, 1/cs
別名:
stirring blade, stirring propeller
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
物質
PTFE
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 2343600
シャフトサイズ
8 mm × 350 mm
攪拌機直径
75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flow-efficient design. For drawing the material to be mixed from the top and the bottom. Minimum shearing forces. Used at medium to high speeds.
  • Stirrer diameter: 75 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 350 mm
  • Speed max.: 800 rpm
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7