Merck
Z215228
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
NACRES:
NB.72
メーカー/製品名
Cowie
L
500 mm
ブレードの直径
80 mm
シャフト直径
6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)