Merck
Z130249
Sigma-Aldrich
Nalgene® FEP bottle
Narrow-mouth, capacity 60 mL, clear Bottle
別名:
fep bottles, nalgene bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
ETFE cap
round translucent FEP bottle
ジョイント
Joints threaded neck (20)
特徴
with cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 1600-0002
ボトル 直径× H
39 mm × 84 mm
キャパシティ
60 mL
clear Bottle
white Screw closure
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
高温と低温において最高の耐化学薬品性と耐腐食性があります。微量金属分析、高純度サンプルの保存や、有機溶媒での使用に最適です。オートクレーブが可能です。Tefzel® ETFEスクリューキャップで漏れを起こしません。キャップとボトルは-105~150°Cまで耐えます。黒色不透明のボトルはカーボンブラック顔料で、5,000 Åまでの可視光とUVをまったく透過させません。感光性の材料の保存に最適です。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)