Merck
Z130540
Nalgene® narrow-mouth bottles
capacity 30 mL
別名:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
amber high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (20)
特徴
with cap
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
Nalgene 2004-0001
ボトル 直径× H
34 mm × 61 mm
キャパシティ
30 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Popular all-purpose containers for use in most laboratory applications. Not autoclavable. Protects light-sensitive liquids.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)