Merck
Z131032
Nalgene® graduated cylinders
volume 50 mL, accuracy: 0.4 mL, polymethylpentene
別名:
PMP cylinder, graduated PMP cylinder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
物質
polymethylpentene
特徴
subdivision 1.0 mL
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 3663-0050
容積測定範囲
50 mL, accuracy: 0.4 mL
transparent
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
非濡れ性、内容物すべてを供給(20°CでTC/TD(内容量/排出量)を較正済み)ASTM E1272 "Cylinder, Graduated, Laboratory, Glass(実験室用ガラスメスシリンダー)"のクラスB精度要件とISO規格6706 "Plastic Laboratory Ware-Graduated Measuring Cylinders(実験室用プラスチックメスシリンダー)"のすべての要件を満たしています。読み取りを難しくするメニスカスはありません。成形した青色のPP製ベースが転倒を防ぎます。インモールド形成の目盛りと、ボンベの裏側にある主目盛り線によって、流体レベルの読み取りがさらに簡単かつ正確になります。大きな注ぎ口オートクレーブ可能ですが、精度に影響があります。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)