Merck
Z137561
Raschig rings
borosilicate glass, L × O.D. × thickness 6 mm × 6 mm × 1 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
詳細
Quantity: ~590/lb.
L × 外径 × 厚み
6 mm × 6 mm × 1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)