Merck
Z100501
Sigma-Aldrich
Kugelrohrガラス器具セット
for standard capacity
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Set includes a straight tube with hose connection, 25 and 100 mL round-bottom oven flasks, and 25 and 100 mL single bulb receiver flasks with ST14/20 joints.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)