Merck
Z748234
Sigma-Aldrich
Load flask for Aldrich® Kugelrohr apparatus
capacity 250 mL, joint: ST/NS 14/20
別名:
distillation apparatus, distilling apparatus, fractional distillation apparatus, glass distillation apparatus, kugelrohr apparatus, kugelrohr distillation, short path distillation apparatus, vacuum distillation apparatus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
glass
single-neck
spherical
ジョイント
joint: ST/NS14/20
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
case of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Heavy wall glass flask with solid support that attaches to Kugelrohr motor drive coupling. Fill load flask one-third full with distillable material.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)