Merck
Z153079
Sigma-Aldrich
All-purpose utility shears
autoclavable, pkg of 1 ea
別名:
multi purpose shears
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
特徴
autoclavable
包装
pkg of 1 ea
詳細
プラスチック製ハンドル付きSSブレード(1つはにのこぎり状)120°Cでオートクレーブ可能です。ワイヤーから骨まで多様な素材を切断します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
外科用メス替刃 No. 10
S2646
外科用メス替刃