Merck
Z154075
Sigma-Aldrich
ピンチクランプ、SJジョイント用
joint: SJ 35/20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.35
物質
stainless steel
ジョイント
joint: SJ35/20
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Z137294用およびAce製圧力フィルター/乾燥漏斗用。
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Labeling tape W × L 3/4 in. × 500 in., red
Z768332
Labeling tape
Labeling tape blue, W × L 3/4 in. × 500 in.
Z768324
Labeling tape
Labeling tape green, W × L 3/4 in. × 500 in.
Z768316
Labeling tape
Labeling tape yellow, W × L 3/4 in. × 500 in.
Z768308
Labeling tape
Labeling tape white, W × L 3/4 in. × 500 in.
Z768294
Labeling tape
塩化亜鉛 puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥98%
Sigma-Aldrich
31650
塩化亜鉛