Merck
Z154253
Sigma-Aldrich
Aldrich® double-chamber vacuum trap
W × H 97 mm × 250 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
W × H
97 mm × 250 mm
詳細
Inlet and outlet have serrated fittings, 14 to 16 mm. Can be used in a 2 L Dewar flask.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)