Merck
Z154466
Sigma-Aldrich
ACE PTFE-coated glass shaft
diam. × L 10 mm × 44 cm, with button
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.72
特徴
for flask size 250 ‑ 5,000 mL
メーカー/製品名
Ace Glass 807005
直径× L
10 mm × 44 cm
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)