Merck
Z154903
Sigma-Aldrich
Disposable polystyrene weighing dishes
white, L × W × H 135 mm × 135 mm × 20 mm
別名:
Disposable Weighing Dishes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.71
物質
polystyrene
rectangular
包装
pack of 100 ea
case of 500 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
L × W × H
135 mm × 135 mm × 20 mm
ディッシュL × W
135 mm × 135 mm
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)