Merck
W2876
Plastic square weighing boats
size 81 mm × 81 mm × 18 mm
別名:
Plastic Weighing Dishes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.71
物質
polystyrene
特徴
color: opague, not transparent
包装
case of 2000 ea (Internal packs of 500)
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
ディッシュL × W
81 mm × 81 mm
サイズ
81 mm × 81 mm × 18 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Can be used for liquid or solid samples. The smooth rounded sidewall surface allows easy removal of samples.
アプリケーション
Plastic square weighing boats have been used for setting up an imaging chamber for live cell imaging via a microscope.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)