Merck
Z165204
Red-rubber micro stoppers
L 50 mm
別名:
rubber stopper, rubber stoppers, stopper
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122500
NACRES:
NB.35
L
50 mm
底面直径
3 mm
上部直径
12.7 mm
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)