Merck
Z170119
Sigma-Aldrich
Scienceware® glove box bare-hand port
iris port
別名:
単離チャンバー, 湿度チャンバー, 湿度調整チャンバー, 窒素乾燥ボックス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42132201
NACRES:
NB.35
ラベル
E
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H50025-0020
詳細
Sciencewareグローブボックス素手用ポートは、グローブを用いての操作が難しい場合に使用します。73/8 in.(18.7cm)の I.D.ポートをもつ任意のグローブボックスに対応します。高い密閉性のために、20ポイントの柔らかいシリコーンラテックスゴム7層から作られています。素手用ポートは、Sciencewareグローブボックス、Z169943で使用されています。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)