Merck
Z174815
Sigma-Aldrich
Aldrich® filter flask
capacity 1000 mL, stopcock for 3-way
別名:
filter flask, filter flasks, filtering flasks, flask filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom flask
ジョイント
joint ST/NS neck24/40
無菌性
non-sterile
特徴
closure type stopcock
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
1000 mL
フィッティング
stopcock for 3-way
詳細
1,000 mL、ガラス製三方ストップコック付き装置を分解することなく、ストップコックから溶媒廃液を排出させることができ、破損のリスクを抑えることができます。NMRチューブ洗浄液、グーチろ過器、ブフナー漏斗と一緒に使用します。24/40ネジ式ジョイント付き
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)