Merck
Z177423
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 75 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
Bel-Art F367490000
ボウルのサイズ
89 mm × 38 mm × 32 mm
キャパシティ
75 mL
ハンドルサイズ
50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molded, natural color.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)