Merck
Z180572
Ace double-arc PTFE stirrer blade
W × L 19 mm × 60 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
物質
PTFE
特徴
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 250 ‑ 500 mL
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 8082-04
W × L
19 mm × 60 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Eliminates flip-over problem.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)