Merck
Z180629
Ace European-style three-neck flask
capacity 250 mL
別名:
丸底フラスコ, 平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flask
three-neck
ジョイント
center joint ST/NS29/42
side joint ST/NS24/40
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 6961-40
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
浅底で壁面が先細になっているため、半月型のパドルスターラーを使用する磁性撹拌や機械的撹拌をより効果的に行うことができます。ナイロンブッシング、FETFE® O-リング付きの外径7 mmのネジ式温度計差込口があります。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)