Merck
Z276553
Ace Hirsch filter funnel
capacity 25 mL, porosity 10-20 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Ace Glass 718708
キャパシティ
25 mL
ディスク直径
20 mm
ポアサイズ
10-20 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Funnels with glass-fiber frits are useful where it is necessary to wash the precipitation and redissolve with chemicals that would attack filter paper. Angle of funnel is 60°. Funnel with 1.0 to 1.6 μm frit is especially suited for removing Pd/C catalyst from reaction mixtures.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)