Merck
Z182222
Perfektum® 一方向圧縮ナット活栓
8 mm O.D. hose barb to 8 mm O.D. hose barb
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122000
NACRES:
NB.03
特徴
For 1/4 to 5/16 in I.D. tubing
メーカー/製品名
Popper 6027
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水は80 psiで検査されました。
法的情報
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)