物質
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
ジョイント
Joints threaded neck (38)
特徴
with cap
包装
case of 24 ea
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F10620-0008
キャパシティ
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Precisionware™ bottles are made of laboratory/pharmaceutical grade high-density polyethylene (HDPE).
- Features a leak-proof closure cap for sample protection.
- The sturdy, heavy-duty bottle design facilitates the easy storing of liquid/powder samples.
- Manufactured to strict DOT-2E specifications.
- Molded pour lip for easy, no-spill pour.
- Suitable for shipping.
法的情報
Precisionware is a trademark of Vectra Precisionware
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)