物質
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round bottle
translucent high-density polyethylene bottle
ジョイント
Joints threaded neck (38)
認証
suitable for EPA OTM-45
詳細
Not autoclavable
特徴
with cap
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 2104-0004
ボトル 直径× H
50 mm × 99 mm
キャパシティ
125 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ボストン型(丸形)広口ボトル
特徴および利点
- Nalgene®ボトルは化学物質、材料、および標本の保管に理想的です。
- 溶出物および抽出物が確実に少ない実験室グレードのHDPE材料
- 冷凍庫での使用に適しています(-100℃まで)。
- 硬く均一な壁面のため、裂けたり穴が開いたりするのを防止できます。
- ボトルは優れた耐久性を有し、ほとんどの酸、塩基およびアルコールに対して化学的に耐性があります。
- ライナーのないキャップが漏れのない密封を保証し、サンプルが保護されます。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.