物質
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
square bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
ジョイント
Joints threaded neck (28)
詳細
Autoclavable
特徴
autoclavable
with cap
包装
pkg of 12
メーカー/製品名
Nalgene® 2110-0002
直径× H
36 mm × 83 mm
サイズ
60 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- Nalgene® square wide mouth bottles are made from polypropylene copolymers.
- Ideal for storing and transporting various samples.
- The square design is convenient for labeling.
- High-quality laboratory-grade materials for low leachable and extractable.
- Linerless polypropylene closures for sample protection.
- Autoclavable.
Square, wide-mouth bottles. Leakproof.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック