Merck
Z380229
Jars Nalgene® style 2118
capacity 60 mL
別名:
laboratory jars, nalgene jars
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
ジョイント
Joints threaded neck (53)
詳細
Autoclavable with closure completely unscrewed
特徴
with cap
包装
pkg of 12
メーカー/製品名
Nalgene® 2118-0002
キャパシティ
60 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Translucent with excellent chemical resistance.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2