Merck
TMO2118-0001
Jars Nalgene® style 2118
clear polypropylene copolymer, 30 mL capacity, case of 72 ea
別名:
laboratory jars, nalgene jars
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
clear polypropylene copolymer
polypropylene bottle
詳細
Autoclavable with closure completely unscrewed
包装
case of 72 ea
メーカー/製品名
Nalgene 2118-0001
キャパシティ
30 mL
30 mL capacity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Translucent with excellent chemical resistance.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries