Merck
Z380237
Jars Nalgene® style 2118
capacity 125 mL
別名:
laboratory jars, nalgene jars
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
ジョイント
Joints threaded neck (70)
認証
suitable for EPA OTM-45
詳細
Autoclavable with closure completely unscrewed
特徴
with cap
包装
pkg of 12
メーカー/製品名
Nalgene® 2118-0004
キャパシティ
125 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Translucent with excellent chemical resistance.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.