物質
polymethylpentene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round transparent bottle
ジョイント
Joints threaded neck (70)
詳細
Autoclavable with closure completely unscrewed
特徴
with cap
包装
pkg of 4
メーカー/製品名
Nalgene® 2117-0250
ボトル 直径× H
75 mm × 119 mm
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Transparent, with good chemical resistance.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries