Merck
Z380326
Jars Nalgene® style 2117
capacity 500 mL
別名:
laboratory jars, nalgene jars
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
polymethylpentene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round transparent bottle
ジョイント
Joints threaded neck (120)
詳細
Autoclavable with closure completely unscrewed
特徴
with cap
包装
pkg of 4
メーカー/製品名
Nalgene® 2117-0500
ボトル 直径× H
112 mm × 88 mm
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Transparent, with good chemical resistance.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)