Merck
B8157
Sigma-Aldrich
Nalgene® ボトル、スタイル2006
capacity 60 mL
別名:
nalgene bottle, nalgene bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
round translucent bottle
ジョイント
Joints threaded neck (20)
詳細
Autoclavable
特徴
with cap
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 2006-0002
ボトル 直径× H
37 mm × 85 mm
キャパシティ
60 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Boston style (round) narrow-mouth bottles. Same profile as style 2002.
特徴および利点
  • Nalgene® narrow-mouth bottles are ideal for long-term storage.
  • Made from polypropylene copolymer (PPCO) material for excellent sample clarity.
  • Highly chemical resistant to most acids, bases, and alcohols.
  • Autoclavable - with and without contents.
  • Laboratory-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables.
  • Liner less caps ensures leak-proof seal for sample protection.
  • Light-weight - enables easy lifting and transporting.
  • Avoid UV exposure.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.