物質
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottles (PPCO)
round translucent bottle
ジョイント
Joints threaded neck (28)
詳細
Autoclavable
特徴
with cap
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 2105-0001
ボトル 直径× H
34 mm × 63 mm
キャパシティ
30 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Boston-style (round) wide-mouth bottles. Same profile as Style 2104. Can be used as animal watering bottles.
特徴および利点
- Nalgene® bottles are ideal for storing chemicals, materials, and specimens.
- Laboratory-grade PPCO material for reliably low leachables and extractables.
- Translucent - for visualization of samples.
- A wide neck enables easy transferring of contents.
- Bottles offer excellent durability and are chemically resistant to most acids, bases, and alcohols.
- Linerless caps ensure a leak-proof seal for sample protection.
- Autoclavable - The bottles can withstand temperatures up to +121°C.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.